Tisk…
2-(3-Bromophenoxy)pyridine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3-[(pyridin-2-yl)oxy]benzene, 3-Bromophenyl pyridin-2-yl ether
OR2051-1G OR2051-250MG
APOSOR2051-1GEA 5560 CZK
APOSOR2051-1G APOSOR2051-250MG
2-(3-Bromophenoxy)pyridine 97+%
2-(3-Bromophenoxy)pyridine
Vzorec: C₁₁H₈BrNO
Bod tání: 63…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08741430
CAS číslo: 92545-83-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III