Tisk…
1-(4-Cyclohexylphenyl)-2-methylpropan-1-one 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2047-1G OR2047-5G
APOSOR2047-1GEA 2980 CZK
APOSOR2047-1G APOSOR2047-5G
1-(4-Cyclohexylphenyl)-2-methylpropan-1-one 97+%
1-(4-Cyclohexylphenyl)-2-methylpropan-1-one
Vzorec: C₁₆H₂₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01098369
CAS číslo: 53207-60-6