2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR2046-1G
OR2046-5G
APOSOR2046-1GEA
4800
CZK
APOSOR2046-1G
APOSOR2046-5G
2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene 95+%
2-Bromo-6-(1-ethoxyethoxy)naphthalene
Vzorec:
C₁₄H₁₅BrO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08741420 CAS číslo: 142524-71-8 |