4-Propylphenylacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(4-Propylphenyl)acetic acid
OR2009-5G
OR2009-25G
OR2009-100G
APOSOR2009-5GEA
1330
CZK
APOSOR2009-5G
APOSOR2009-25G
APOSOR2009-100G
4-Propylphenylacetic acid
4-Propylphenylacetic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178.228 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00600398 CAS číslo: 26114-12-5 |