Tisk…
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR20040-1G OR20040-5G OR20040-10G
APOSOR20040-1GEA 3020 CZK
APOSOR20040-1G APOSOR20040-5G APOSOR20040-10G
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride 95%
5-(Aminomethyl)-1,3-thiazole hydrochloride
Vzorec: C₄H₆N₂S·ClH
Bod tání: 173…181 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06738808
CAS číslo: 131052-46-5