Tisk…
3-(Ethoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR20017-1G OR20017-250MG OR20017-5G
APOSOR20017-1GEA 38350 CZK
APOSOR20017-1G APOSOR20017-250MG APOSOR20017-5G
3-(Ethoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-(Ethoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₂O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD26406271
CAS číslo: 1823373-90-5