2-Amino-3-nitrobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200158-1G
OR200158-250MG
OR200158-500MG
OR200158-2.5G
APOSOR200158-1GEA
11540
CZK
APOSOR200158-1G
APOSOR200158-250MG
APOSOR200158-500MG
APOSOR200158-2.5G
2-Amino-3-nitrobenzamide
2-Amino-3-nitrobenzamide
Vzorec:
C₇H₇N₃O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11215471 CAS číslo: 313279-12-8 |