Tisk…
2-(Methylsulphanyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200156-1G OR200156-250MG OR200156-500MG
APOSOR200156-1GEA 14780 CZK
APOSOR200156-1G APOSOR200156-250MG APOSOR200156-500MG
2-(Methylsulphanyl)benzamide
2-(Methylsulphanyl)benzamide
Vzorec: C₈H₉NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00757485
CAS číslo: 54705-16-7