Tisk…
N-(Cyclopropylmethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200155-1G OR200155-50MG OR200155-250MG OR200155-500MG
APOSOR200155-1GEA 20110 CZK
APOSOR200155-1G APOSOR200155-50MG APOSOR200155-250MG APOSOR200155-500MG
N-(Cyclopropylmethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzamide
N-(Cyclopropylmethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzamide
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11130810
CAS číslo: 1019405-20-9