Tisk…
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR200153-1G OR200153-250MG
APOSOR200153-1GEA 0 CZK
APOSOR200153-1G APOSOR200153-250MG
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
Vzorec: C₅H₃ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18816666
CAS číslo: 220769-83-5
UN: 3261
ADR: 8,III