Tisk…
2-Amino-3-nitrobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200152-1G OR200152-250MG OR200152-500MG OR200152-2.5G
APOSOR200152-1GEA 14780 CZK
APOSOR200152-1G APOSOR200152-250MG APOSOR200152-500MG APOSOR200152-2.5G
2-Amino-3-nitrobenzoyl chloride
2-Amino-3-nitrobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18389921
CAS číslo: 131645-73-3