Tisk…
2-(1H-Imidazol-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200148-1G OR200148-250MG OR200148-500MG
APOSOR200148-1GEA 9260 CZK
APOSOR200148-1G APOSOR200148-250MG APOSOR200148-500MG
2-(1H-Imidazol-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
2-(1H-Imidazol-1-yl)pyridine-4-carbonitrile
Vzorec: C₉H₆N₄
MW: 170,171 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09929166
CAS číslo: 158020-84-9