(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200141-1G
OR200141-250MG
OR200141-500MG
APOSOR200141-1GEA
14150
CZK
APOSOR200141-1G
APOSOR200141-250MG
APOSOR200141-500MG
(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
(2-Methoxyphenoxy)acetyl chloride
Vzorec:
C₉H₉ClO₃ MW: 200,619 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02223230 CAS číslo: 40926-73-6 |