Tisk…
2-Hydroxy-3-methoxybenzoyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200132-1G OR200132-250MG OR200132-500MG
APOSOR200132-1GEA 18620 CZK
APOSOR200132-1G APOSOR200132-250MG APOSOR200132-500MG
2-Hydroxy-3-methoxybenzoyl chloride 95%
2-Hydroxy-3-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11169659
CAS číslo: 82944-14-7