3-(Bromomethyl)-2-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200119-250MG
APOSOR200119-250MGEA
13460
CZK
APOSOR200119-250MG
3-(Bromomethyl)-2-nitropyridine
3-(Bromomethyl)-2-nitropyridine
Vzorec:
C₆H₅BrN₂O₂ MW: 217.02 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD14584511 CAS číslo: 15936-06-8 UN: 3265 ADR: 8 III |