Tisk…
Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200115-1G OR200115-250MG OR200115-500MG
APOSOR200115-1GEA 6350 CZK
APOSOR200115-1G APOSOR200115-250MG APOSOR200115-500MG
Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-amino-5-iodothiazole-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₇IN₂O₂S
MW: 298.101 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11975710
CAS číslo: 860646-12-4