Tisk…
3,5-Dichloropyridine-2-carbonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR200113-1G OR200113-50MG OR200113-250MG OR200113-500MG
APOSOR200113-1GEA 12300 CZK
APOSOR200113-1G APOSOR200113-50MG APOSOR200113-250MG APOSOR200113-500MG
3,5-Dichloropyridine-2-carbonyl chloride
3,5-Dichloropyridine-2-carbonyl chloride
Vzorec: C₆H₂Cl₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18909534
CAS číslo: 70151-22-3