Tisk…
2,4,5-Trichlorobenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR200112-1G OR200112-250MG
APOSOR200112-1GEA 8070 CZK
APOSOR200112-1G APOSOR200112-250MG
2,4,5-Trichlorobenzoyl chloride
2,4,5-Trichlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂Cl₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18400116
CAS číslo: 42221-49-8
UN: 3261
ADR: 8,II