Tisk…
Methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR1986-500MG OR1986-100MG
APOSOR1986-500MGEA 3940 CZK
APOSOR1986-500MG APOSOR1986-100MG
Methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
Methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08056218
CAS číslo: 83402-87-3
UN: 1993
ADR: 3,III