Tisk…
3-Allylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR19551-1G OR19551-250MG
APOSOR19551-1GEA 12400 CZK
APOSOR19551-1G APOSOR19551-250MG
3-Allylphenol
3-Allylphenol
Vzorec: C₉H₁₀O
Bod varu: 108…115 °C (13 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20257851
CAS číslo: 1446-24-8
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III