Tisk…
5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-3-carboxy-2-methoxynitrobenzene, 4-Bromo-2-carboxy-6-nitroanisole
OR19533-1G OR19533-250MG OR19533-5G
APOSOR19533-1GEA 12400 CZK
APOSOR19533-1G APOSOR19533-250MG APOSOR19533-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
5-Bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆BrNO₅
MW: 276,041 g/mol
Bod tání: 176…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23701717
CAS číslo: 60541-89-1