Tisk…
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR19532-1G OR19532-250MG
APOSOR19532-1GEA 8270 CZK
APOSOR19532-1G APOSOR19532-250MG
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Methyl 3-amino-5-bromo-2-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23701735
CAS číslo: 926069-76-3