Tisk…
Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-6-nitroanisole, Methyl 5-bromo-3-nitro-o-anisate
OR19526-1G OR19526-250MG OR19526-5G
APOSOR19526-1GEA 11580 CZK
APOSOR19526-1G APOSOR19526-250MG APOSOR19526-5G
Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoate
Methyl 5-bromo-2-methoxy-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrNO₅
MW: 290,068 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21340336
CAS číslo: 67657-90-3