Tisk…
3-Chloro-5-methylbenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR19520-25G
APOSOR19520-25GEA 4600 CZK
APOSOR19520-25G
3-Chloro-5-methylbenzoic acid 95%
3-Chloro-5-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod tání: 181…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11007823
CAS číslo: 56961-33-2