Tisk…
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-5-carboxybenzyl bromide, α,4-Dibromo-m-toluic acid
OR19516-1G OR19516-250MG OR19516-5G
APOSOR19516-1GEA 7940 CZK
APOSOR19516-1G APOSOR19516-250MG APOSOR19516-5G
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(bromomethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293.94 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18378548
CAS číslo: 887757-31-5
UN: 3261
ADR: 8 III