Tisk…
2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR19511-1G OR19511-250MG
APOSOR19511-1GEA 27440 CZK
APOSOR19511-1G APOSOR19511-250MG
2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
2,5-Dibromobenzo[b]furan-3(2H)-one
Vzorec: C₈H₄Br₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28096610
CAS číslo: 1823918-46-2