Tisk…
2,6-Dichloro-4-methylaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR19488-1G OR19488-5G
APOSOR19488-1GEA 1950 CZK
APOSOR19488-1G APOSOR19488-5G
2,6-Dichloro-4-methylaniline
2,6-Dichloro-4-methylaniline
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
Bod tání: 58…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190134
CAS číslo: 56461-98-4