Tisk…
Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid methyl ester
OR19481-1G OR19481-5G
APOSOR19481-1GEA 4140 CZK
APOSOR19481-1G APOSOR19481-5G
Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12674804
CAS číslo: 115414-80-7