Tisk…
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18870-1G OR18870-5G
APOSOR18870-1GEA 6450 CZK
APOSOR18870-1G APOSOR18870-5G
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide, tech
4-Bromo-3-methylphenacyl bromide
Vzorec: C₉H₈Br₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20266827
CAS číslo: 3114-08-7