Tisk…
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1886-1G OR1886-5G
APOSOR1886-1GEA 6220 CZK
APOSOR1886-1G APOSOR1886-5G
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03444416
CAS číslo: 446831-28-3