Tisk…
4-Amino-3-ethoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Carboxy-2-ethoxyaniline, 2-Amino-5-carboxyphenetole
OR18857-1G OR18857-250MG
APOSOR18857-1GEA 3970 CZK
APOSOR18857-1G APOSOR18857-250MG
4-Amino-3-ethoxybenzoic acid
4-Amino-3-ethoxybenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12168720
CAS číslo: 367501-31-3