Tisk…
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18855-1G OR18855-5G
APOSOR18855-1GEA 992 CZK
APOSOR18855-1G APOSOR18855-5G
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine 95%
4-Bromo-2,3-dimethylpyridine
Vzorec: C₇H₈BrN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18253389
CAS číslo: 259807-91-5