Tisk…
Methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR18854-1G OR18854-5G
APOSOR18854-1GEA 0 CZK
APOSOR18854-1G APOSOR18854-5G
Methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl 6-chloropyrimidine-4-carboxylate
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689467
CAS číslo: 6627-22-1