Tisk…
(4R)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18837-1G OR18837-5G OR18837-25G
APOSOR18837-1GEA 1450 CZK
APOSOR18837-1G APOSOR18837-5G APOSOR18837-25G
(4R)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95+%
(4R)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Vzorec: C₈H₁₅NO₅S
Bod tání: 121…124 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09864994
CAS číslo: 454248-53-4