Tisk…
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propan-1-amine, [3-(Methylamino)prop-1-yl]triethoxysilane
OR18826-1G OR18826-5G
APOSOR18826-1GEA 5630 CZK
APOSOR18826-1G APOSOR18826-5G
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine 97%
N-Methyl-3-(triethoxysilyl)propylamine
Vzorec: C₁₀H₂₅NO₃Si
MW: 235,396 g/mol
Bod varu: 120…121 °C (30 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24842713
CAS číslo: 6044-50-4