Tisk…
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, tert-Butyl (5-carboxy-4-chloro-1,3-thiazol-2-yl)carbamate
OR18817-1G OR18817-250MG
APOSOR18817-1GEA 13230 CZK
APOSOR18817-1G APOSOR18817-250MG
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-BOC protected
Vzorec: C₉H₁₁ClN₂O₄S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24476508
CAS číslo: 612541-07-8