Tisk…
(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Bicyclo[1.1.1]pentan-1-ylmethanol, 1-(Hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
OR18811-250MG OR18811-100MG OR18811-25MG
APOSOR18811-250MGEA 21730 CZK
APOSOR18811-250MG APOSOR18811-100MG APOSOR18811-25MG
(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
(Bicyclo[1.1.1]pent-1-yl)methanol
Vzorec: C₆H₁₀O
MW: 98,143 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28040494
CAS číslo: 22287-32-7