2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR18806-1G
OR18806-250MG
OR18806-5G
APOSOR18806-1GEA
9390
CZK
APOSOR18806-1G
APOSOR18806-250MG
APOSOR18806-5G
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
2-Amino-4-chloro-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-BOC protected
Vzorec:
C₉H₁₁ClN₂O₃S Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18836516 CAS číslo: 388594-31-8 |