3-Chloro-5-nitroanisole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Chloro-5-nitrophenyl methyl ether, 1-Chloro-3-methoxy-5-nitrobenzene
OR18805-1G
OR18805-5G
OR18805-25G
APOSOR18805-1GEA
827
CZK
APOSOR18805-1G
APOSOR18805-5G
APOSOR18805-25G
3-Chloro-5-nitroanisole 95%
3-Chloro-5-nitroanisole
Vzorec:
C₇H₆ClNO₃ MW: 187,58 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11848441 CAS číslo: 55910-07-1 |