2-Bromo-6-methyl-4-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Bromo-2-methoxy-5-nitrotoluene, 3-Bromo-4-methoxy-5-methylnitrobenzene, 2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl methyl ether
OR18801-1G
OR18801-5G
OR18801-25G
APOSOR18801-1GEA
622
CZK
APOSOR18801-1G
APOSOR18801-5G
APOSOR18801-25G
2-Bromo-6-methyl-4-nitroanisole
2-Bromo-6-methyl-4-nitroanisole
Vzorec:
C₈H₈BrNO₃ MW: 246,058 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20441781 CAS číslo: 1345471-89-7 |