Tisk…
3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR18742-1G OR18742-250MG
APOSOR18742-1GEA 10020 CZK
APOSOR18742-1G APOSOR18742-250MG
3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
3-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈Br₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14656794
CAS číslo: 1177558-47-2
UN: 3265
ADR: 8,III