3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(3-Acetoxy-4-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl acetate
OR18613-1G
OR18613-250MG
APOSOR18613-1GEA
2320
CZK
APOSOR18613-1G
APOSOR18613-250MG
3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec:
C₁₅H₂₁BO₅ MW: 292.135 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06795645 CAS číslo: 917757-44-9 |