Tisk…
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18609-100MG OR18609-250MG
APOSOR18609-100MGEA 953 CZK
APOSOR18609-100MG APOSOR18609-250MG
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
2-Chloro-3,5-dimethylpyridine
Vzorec: C₇H₈ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12400986
CAS číslo: 72093-12-0