Tisk…
4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR18591-1G OR18591-250MG OR18591-5G
APOSOR18591-1GEA 13530 CZK
APOSOR18591-1G APOSOR18591-250MG APOSOR18591-5G
4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
4,6-Dibromobenzene-1,3-diamine
Vzorec: C₆H₆Br₂N₂
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22042731
CAS číslo: 36210-57-8