Tisk…
4'-(Hydroxymethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR18571-1G OR18571-250MG
APOSOR18571-1GEA 6780 CZK
APOSOR18571-1G APOSOR18571-250MG
4'-(Hydroxymethyl)acetophenone
4'-(Hydroxymethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202822
CAS číslo: 75633-63-5