Tisk…
3-Chloro-5-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-5-chloronitrobenzene
OR18564-10G OR18564-1G OR18564-5G
APOSOR18564-10GEA 10390 CZK
APOSOR18564-10G APOSOR18564-1G APOSOR18564-5G
3-Chloro-5-nitroaniline 98%
3-Chloro-5-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172,569 g/mol
Bod tání: 131…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01009865
CAS číslo: 5344-44-5