Tisk…

4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Formylbenzyl alcohol, (4-Formylphenyl)methanol

OR18563-1G OR18563-5G
APOSOR18563-1GEA 1990 CZK
APOSOR18563-1G APOSOR18563-5G
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136,148 g/mol
Bod tání: 43…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870191
CAS číslo: 52010-97-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR