Tisk…
trans-4-(Dimethylamino)-4'-nitrochalcone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR1848-1G OR1848-250MG
APOSOR1848-1GEA 6250 CZK
APOSOR1848-1G APOSOR1848-250MG
trans-4-(Dimethylamino)-4'-nitrochalcone
trans-4-(Dimethylamino)-4'-nitrochalcone
Vzorec: C₁₇H₁₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01232245
CAS číslo: 20431-58-7