1,6-Dimethyl-3-iodo-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Iodo-1,6-Dimethyl-1H-indazole
OR18423-1G
OR18423-250MG
APOSOR18423-1GEA
5790
CZK
APOSOR18423-1G
APOSOR18423-250MG
1,6-Dimethyl-3-iodo-1H-indazole
1,6-Dimethyl-3-iodo-1H-indazole
Vzorec:
C₉H₉IN₂ MW: 272.086 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD16628058 CAS číslo: 1257535-50-4 |