Tisk…
Furan-2-aldoxime
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Furan-2-carboxaldehyde oxime, 2-Furaldehyde oxime
OR18402-1G OR18402-5G OR18402-250MG
APOSOR18402-1GEA 1040 CZK
APOSOR18402-1G APOSOR18402-5G APOSOR18402-250MG
Furan-2-aldoxime
Furan-2-aldoxime
Vzorec: C₅H₅NO₂
MW: 111,099 g/mol
Bod tání: 78…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445568
CAS číslo: 1121-47-7